Learn More
(2Z)-2-Penten-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30423886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423886 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423886 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP27450525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2Z)-2-Penten-1-ol
CAS 1576-95-0
Summenformel C5H10O
Menge 25 g
Synonym (2Z)-Pent-2-en-1-ol, (Z)-2-Penten-1-ol, Nor leaf alcohol, cis-2-Penten-1-ol, cis-2-Pentenol
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
SMILES CC\C=C/CO
IUPAC-Name (Z)-pent-2-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.0732