Learn More
3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)Adamantan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10623033 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10520163 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623033 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RJC02875DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 86301-98-6
Summenformel C14H16F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 330.27
MDL-Nummer MFCD00193108
InChI-Schlüssel GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
Synonym 1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 71299598
IUPAC-Name (5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyl)adamantan-1-carbonsäure
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 330.27
Reinheit (%) 97%