Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophencarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10506134 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10225704 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506134 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-44-2
Summenformel C8H8O4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.21
MDL-Nummer MFCD09702391
InChI-Schlüssel ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
PubChem CID 24229593
IUPAC-Name 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)Thiophen-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) 97%