Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophencarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3541034
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10506134
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC58801CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-44-2
Summenformel C8H8O4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.21
MDL-Nummer MFCD09702391
InChI-Schlüssel ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
PubChem CID 24229593
IUPAC-Name 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)Thiophen-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) 97%