Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)Thiophen-2-Sulfonylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10061574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10061574 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10051574 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061574 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07810DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 103011-38-7
Summenformel C7H7ClO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 254.70
MDL-Nummer MFCD08271969
InChI-Schlüssel RRTOURREASJQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 3-1,3-dioxolan-2-yl 2-thienyl sulfone, 3-1,3-dioxolan-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 10538915
IUPAC-Name 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 254.71
Reinheit (%) 97%