Learn More
3-(1,3-Dithian-2-yliden)pentan-2,4-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-pentane-2,4-dione |
| CAS | 55727-23-6 |
| Summenformel | C9 H12 O2 S2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=C1SCCCS1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 3-(1,3-Dithian-2-yliden)pentan-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.32 |
| Formelmasse | 216.0279 |