Learn More
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 189.17 |
| Reinheit (%) | 97% |