Learn More
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10107852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10107852 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10094562 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10107852 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35801DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 252928-82-8
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD06797481
InChI-Schlüssel GDGXRJDVOKNSCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 3-5-oxazolyl, 3-5-oxazolyl benzoicacid, benzoicacid, 3-5-oxazolyl
PubChem CID 7127813
IUPAC-Name 3-(1,3-Oxazol-5-yl)Benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%