missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluor-1,2-benzisoxazol, 96 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15448655
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15448655 1 g 1 Gramm
15458655 250 mg 250 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15448655

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33817.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
1-[4-(5-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanon wird als Reagenz bei der Synthese einer Reihe von 3-(1-substituierten 4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazolen verwendet, die neuroleptische Aktivität aufweisen.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84163-10-0
Summenformel C14H15FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.284
MDL-Nummer MFCD06409291
InChI-Schlüssel PZNSVLCWHLHDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidinyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, piperidine, 1-acetyl-4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 13076420
IUPAC-Name 1-[4-(5-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluoro-1,2-benzisoxazole
Schmelzpunkt 158°C to 159°C
Menge 1 g
Formelmasse 262.29
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.