Learn More
3-(1-azepanyl)-2,2-Dimethylpropylamin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3075457
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10551573
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01190CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 845885-85-0
Summenformel C11H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 184.327
MDL-Nummer MFCD06200874
InChI-Schlüssel SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine
PubChem CID 2794705
IUPAC-Name 3-(Azepan-1-yl)-2,2-dimethylpropan-1-amin
SMILES CC(C)(CN)CN1CCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 184.32
Reinheit (%) 95%