Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10347734 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10002274 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347734 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60604CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 179056-79-2
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD08669912
InChI-Schlüssel SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10511755
IUPAC-Name 3-(1-Methylpyrazol-3-yl)benzaldehyd
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 90%