Learn More
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 1573327 |
| Synonym | 3-1-methyl-4-piperidinyl-1h-indole, 3-n-methylpiperidinyl indole, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole, unii-7nsm99c49f, 3-1-methyl-4-piperidinyl indole, 1h-indole, 3-1-methyl-4-piperidinyl, naratriptan impurity a, usp naratriptan related compound a free base, naratriptan hydrochloride impurity, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole-usp, 1h-indole,3-1-methyl-4-piperidinyl |
| Formelmasse | 214.31 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |