Learn More
3-(1-Naphthyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441039
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15441039
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64019.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 881913-20-8 | C16H13BO2 | 248.088 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881913-20-8
Summenformel C16H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.088
MDL-Nummer MFCD11045054
InChI-Schlüssel HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 58881077
IUPAC-Name (3-Naphthalen-1-ylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 18694809
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver