Learn More
3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 79017-08-6 |
| Summenformel | C10 H9 N O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 3-(1-Nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one, 3-(1-Nitroethyl)-1(3H)-isobenzofuranone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO4/c1-6(11(13)14)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)15-9/h2-6,9H,1H3 |
| SMILES | CC(C1OC(=O)c2ccccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 3-(1-Nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 207.2 |
| Formelmasse | 207.0532 |