Learn More
3-(1-Piperazinylmethyl)-indol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470079
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15470079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63402.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 114746-66-6 | C13H17N3 | 215.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114746-66-6
Summenformel C13H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 215.3
InChI-Schlüssel ZTNAIHGOFCMOPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-ylmethyl-1h-indole, 1h-indole,3-1-piperazinylmethyl, acmc-1c6nr, 1-1h-indole-3-ylmethyl piperazine, 1h-indole, 3-1-piperazinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 17880880
IUPAC-Name 3-(Piperazin-1-ylmethyl)-1H-Indol
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Piperazinylmethyl)indole
Menge 250 mg
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest