Learn More
3-(1-Pyridin)-1-propansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077814 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15547039
Marke: Thermo Scientific Acros 459670500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15471-17-7 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15471-17-7
Summenformel C8H11NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
MDL-Nummer MFCD00064468
InChI-Schlüssel REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
PubChem CID 84929
IUPAC-Name 3-Pyridin-1-ium-1-ylpropan-1-Sulfonat
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
Schmelzpunkt 275,0 °C
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear solution
Formelmasse 201.25
Reinheit (%) 99%