Learn More
3-(1-Pyrrolyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455917 1 g 1 Gramm
15465917 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33124.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 61471-45-2 | C11H8NO2 | 186.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61471-45-2
Summenformel C11H8NO2
Molekulargewicht (g/mol) 186.19
MDL-Nummer MFCD02656610
InChI-Schlüssel PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 736537
IUPAC-Name 3-Pyrrol-1-ylbenzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Menge 1 g
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%