Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ 3-18KHS Zentrifuge
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Drehzahlbereich bis 18,000 U/min
- Anwenderfreundlicher Spincontrol S Controller
- Tasten für Start, Stopp und Deckel öffnen mit Hintergrundbeleuchtung
- Kompatibel mit verschiedenen Ausschwingrotoren und Festwinkelrotoren
- Fassungsvermögen: 4 x 400 ml
- Wartungsfreier Induktionsmotor
- Magnetische Rotorerkennung
- Zentrifugentrommel aus Edelstahl
- Motorisiertes Deckelschloss
- Gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen (EN 61010-2-020)
- Max. Rotortemperatur + 40C bis +60 °C, abhängig von Rotor und Drehzahl
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 61010-2-020 |
| Reglertyp | Spincontrol S |
| Fassungsvermögen | 4 x 400 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 18.500 U/min |
| Display | LED |
| Maximaler Drehzahlbereich | 18.000 U/min |
| Modell | 3-18KHS Zentrifuge |
| Geräuschpegel | 60 dB |
| Profil (Beschleunigung/ Bremsen) | 28/20 s |
| Typ | 3-18KHS Zentrifuge |
| Mehr anzeigen |