Learn More
3-(1h-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10184033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10184033 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10184033 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38404DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 868755-54-8
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H7N3O
MDL-Nummer MFCD08271896
Menge 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem22932, 3-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde
InChI-Schlüssel YGKBHMJLDGOYPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
IUPAC-Name 3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 173.18
PubChem CID 18525741
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 97%