Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-anilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10518633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10518633 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10205804 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10518633 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45414CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 127988-22-1
Summenformel C9H10N4
Molekulargewicht (g/mol) 174.207
MDL-Nummer MFCD08060528
InChI-Schlüssel LFINNEVQJQXPHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0ac, 1-3-aminobenzyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 6482004
IUPAC-Name 3-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 174.21
Reinheit (%) 97%