Learn More
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10632685 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10632685 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45416DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876728-37-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C10H8N4
MDL-Nummer MFCD08271931
Menge 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI-Schlüssel ZYQNZNVPCHZDLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
IUPAC-Name 3-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 184.20
PubChem CID 22360594
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 97%