Learn More
3-(1H-Imidazol-1-yl)-propansäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10390503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10390503 250 mg 250 Milligramm
10300513 1 g 1 Gramm
10047094 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10390503 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01250CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 18999-45-6
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.142
MDL-Nummer MFCD02731119
InChI-Schlüssel VSFNAZLYGOOSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 3-1-imidazolyl propanoic acid, chembl20724, 3-imidazolylpropanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionicacid, 3-1-imidazolyl propionic acid, 3 1h-imidazol-1-yl propanoic acid
PubChem CID 2794718
IUPAC-Name 3-Imidazol-1-ylpropansäure
SMILES C1=CN(C=N1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%