Learn More
3-(1H-Imidazol-1-yl)-propansäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110325
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10390503
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01250CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 18999-45-6
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.142
MDL-Nummer MFCD02731119
InChI-Schlüssel VSFNAZLYGOOSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 3-1-imidazolyl propanoic acid, chembl20724, 3-imidazolylpropanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionicacid, 3-1-imidazolyl propionic acid, 3 1h-imidazol-1-yl propanoic acid
PubChem CID 2794718
IUPAC-Name 3-Imidazol-1-ylpropansäure
SMILES C1=CN(C=N1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%