Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10717295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10717295 250 mg 250 Milligramm
10079552 1 g 1 Gramm
10245794 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10717295 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43214CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 120107-85-9
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
InChI-Schlüssel HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
PubChem CID 6481821
IUPAC-Name 3-(Imidazol-1-ylmethyl)Anilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%