missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanin-d3, TRC

Artikelnummer. 30412077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412077 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30412077 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84224710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine-d3
CAS 2468771-07-3
Summenformel C6H6D3N3O2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)4-9-3-1-2-8-9/h1-3,5H,4,7H2,(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D,2D,3D
SMILES N[C@@H](CN1N=C([2H])C([2H])=C1[2H])C(O)=O
IUPAC-Name (S)-2-Amino-3-(1H-pyrazol-1-yl-d3)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
Formelmasse 158.09
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.