Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)4-9-3-1-2-8-9/h1-3,5H,4,7H2,(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| Menge | 500 mg |
| Formelmasse | 155.0695 |
| Versandbedingung | Room Temperature |