Learn More
3-(1H-pyrazol-1-yl)-benzonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10611465 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10601465 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611465 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32916EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25699-82-5
Summenformel C10H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 169.19
MDL-Nummer MFCD07772807
InChI-Schlüssel KLZKYUMVLIQOFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164581
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazolylbenzenecarbonitrile, 3-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1h-pyrazol-1-yl, benzonitrile, 3-1h-pyrazol-1-yl
IUPAC-Name 3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitril
Formelmasse 169.19
Reinheit (%) 97%