Learn More
3-(1 H-Pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 173.22 |
| Reinheit (%) | 97% |