Learn More
3-(1H-Pyrazol-3-yl)-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495987
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15495987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33201.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45887-08-9
Summenformel C8H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.165
MDL-Nummer MFCD03407951
InChI-Schlüssel JJLMOUMOJSUSSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-3-yl pyridine, 3-1h-pyrazol-5-yl pyridine, pyridine, 3-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-pyridyl pyrazole, 3-pyridin-3-yl pyrazole, 3-3-pyridyl-1h-pyrazole, 5-3-pyridinyl-1h-pyrazole, 3-1h pyrazol-3-yl-pyridine, 3-1h-pyrazol-3-yl-pyridine, bestipharma 542-238
PubChem CID 7074967
IUPAC-Name 3-(1H-Pyrazol-5-yl)Pyridin
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Menge 1 g
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 95%