Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10344712 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10089161 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10344712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC21914DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89353-42-4
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
MDL-Nummer MFCD03407309
InChI-Schlüssel PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2760546
IUPAC-Name 3-Pyrrol-1-Ylanilin
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%