Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698869
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10180822 250 mg 250 Milligramm
10364422 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10180822
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC21901CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 61471-45-2
Summenformel C11H8NO2
Molekulargewicht (g/mol) 186.19
MDL-Nummer MFCD02656610
InChI-Schlüssel PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 736537
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
IUPAC-Name 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoat
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%