Learn More
3-(1 H-Tetrazol-5 -ylcarbamoyl)benzenboronsäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409895
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15409895 250 mg 250 Milligramm
15499885 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15409895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52537.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 850567-38-3
Summenformel C8H9BClN5O3
Molekulargewicht (g/mol) 269.452
MDL-Nummer MFCD06659888
InChI-Schlüssel PWSGJXZLSYWEAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-1h-tetrazol-5-ylcarbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 3-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid, hcl, 3-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl benzeneboronic acid, hcl, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hcl, 3-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-1h-tetrazol-5-ylaminocarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-2h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride
PubChem CID 44119544
IUPAC-Name [3-(2H-tetrazol-5-ylcarbamoyl)phenyl]boronsäure;hydrochlorid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2=NNN=N2)(O)O.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Tetrazol-5-ylcarbamoyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Formelmasse 269.45
Reinheit (%) 97%