Learn More
3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyldiethylcarbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049216 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30049216 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1497.160100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyldiethylcarbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
CAS 1230021-34-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C15 H24 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
SMILES CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
IUPAC-Name [3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-diethylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 264.3633
Menge 100 mg
Formelmasse 264,1838 g/mol