Learn More
3-(2,2,2-Trifluorethoxy)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440416
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15440416
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53137.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 850593-08-7 | C8H8BF3O3 | 219.954 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850593-08-7
Summenformel C8H8BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 219.954
MDL-Nummer MFCD07363846
InChI-Schlüssel SZLRKQKOUYNFDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl, 1-2,2,2-trifluoro-ethoxy-benzene-3-boronic acid, acmc-209q3j, 3-trifluoroethoxyphenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxyl phenylboronic acid
PubChem CID 43145319
IUPAC-Name [3-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)OCC(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Menge 250 mg
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 97%