Learn More
3-(2,2,2-Trifluorethoxy)prop-1-in, TRC
Artikelnummer. 30415018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415018 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT21213125MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)prop-1-yne
CAS 1481-06-7
Summenformel C5H5F3O
Menge 25 mg
Synonym 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1-propyne, 2-Propynyl 2,2,2-trifluoroethyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C5H5F3O/c1-2-3-9-4-5(6,7)8/h1H,3-4H2
SMILES FC(F)(F)COCC#C
IUPAC-Name 3-(2,2,2-Trifluorethoxy)-1-propin
Molekulargewicht (g/mol) 138.09
Formelmasse 138.03