Learn More
3-(2,3,3-Trimethyl-3H-indol-5-yl)-propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478285 250 mg 250 Milligramm
15468285 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478285 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33049.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072069-91-0
Summenformel C14H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 231.295
MDL-Nummer MFCD12922972
InChI-Schlüssel QIMIOCZMNPBLPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,3,3-trimethyl-3h-indol-5-yl propanoic acid, 3-2,3,3-trimethylindol-5-yl propanoic acid, 3-2,3,3-trimethyl-3h-indol-5-yl propionic acid
PubChem CID 45497368
IUPAC-Name 3-(2,3,3-Trimethylindol-5-yl)Propansäure
SMILES CC1=NC2=C(C1(C)C)C=C(C=C2)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,3,3-Trimethyl-3H-indol-5-yl)propionic acid
Schmelzpunkt 145°C to 146°C
Menge 250 mg
Formelmasse 231.29
Reinheit (%) 96%