Learn More
3-[2-[4-(6-Fluor-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30459608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459608 4 x 25 mg 100 Milligramm
30049315 25 mg 25 Milligramm
18040380 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459608 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0491.3200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-[2-[4-(6-Fluor-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
CAS 1005191-81-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H27 F N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
InChI-Formel InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-26-19-6-5-17(24)14-20(19)30-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3oc4cc(F)ccc4n3)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-Name 3-[2-[4-(6-Fluor-1,3-benzoxazol-2-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 410.48
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 410,2118 g/mol