Learn More
3-(2,4-Dichlorphenyl)Propansäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243142
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10243142 1 g 1 Gramm
10712937 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10243142
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW04678DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 55144-92-8
Summenformel C9H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.061
MDL-Nummer MFCD00275605
InChI-Schlüssel HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2740915
IUPAC-Name 3-(2,4-Dichlorphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2, 4-Dichlorophenyl)propanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2CH2CO2H
Menge 1 g
Synonym 3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl propionic acid, 2,4-dichlorohydrocinnamic acid, 2,4-dichloro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid, maybridge4_004135, acmc-1b21h, ksc603c0n, benzenepropanoic acid,2,4-dichloro
Formelmasse 219.07
Reinheit (%) 97%