Learn More
3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorphenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on, Mikromol™
Beschreibung
3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorphenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 691007-09-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C23 H28 F2 N4 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. A (EP), Risperidone Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H28F2N4O2/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-28-11-7-16(8-12-28)22(27-31)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16,31H,2-4,7-13H2,1H3/b27-22+ |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N/O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1 |
| IUPAC-Name | 3-[2-[4-[(E)-C-(2,4-Difluorphenyl)-N-hydroxycarbonimidoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on |
| Mehr anzeigen |