Learn More
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17923276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17923276 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17923276 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0229.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-76-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C11 H7 Cl2 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-Name 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 272.08
Menge 25 mg
Formelmasse 270,9803 g/mol