Learn More
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 3919-76-4 |
| Summenformel | C11 H7 Cl2 N O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-Name | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 272.08 |
| Formelmasse | 270.9803 |