Learn More
3-(2,6-Dichlorphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476007 1 g 1 Gramm
15486007 5 g 5 Gramm
15496007 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33210.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 51656-68-9 | C9H8Cl2O2 | 219.061 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51656-68-9
Summenformel C9H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.061
MDL-Nummer MFCD01310807
InChI-Schlüssel IDEOVPXKPDUXTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758192
IUPAC-Name 3-(2,6-Dichlorphenoxy)Propansäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCC(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Menge 1 g
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propionic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,2,6-dichloro, benzenepropanoic acid, 2,6-dichloro, 3-2,6-bis chloranyl phenyl propanoic acid
Formelmasse 219.07
Reinheit (%) 96%