Learn More
3-(2-Aminoethyl)-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450459 1 g 1 Gramm
15470459 250 mg 250 Milligramm
15460459 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450459 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63653.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3610-42-2 | C10H11BrN2 | 239.116 g/mol
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-O-Benzyl-D-Tyrosin wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3610-42-2
Summenformel C10H11BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 239.116
MDL-Nummer MFCD00130169
InChI-Schlüssel CGHUQJRRADEHTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77158
IUPAC-Name 2-(5-Brom-1H-Indol-3-yl)Ethanamin
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
Menge 1 g
Synonym 5-bromotryptamine, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethanamine, 5-bromo-1h-indole-3-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine,5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 1h-indole-3-ethanamine, 5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl-ethylamine, 5-bromo-tryptamine, 5-br-t, 3-2-aminoethyl-5-bromoindole
Formelmasse 239.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest