Learn More
3-(2-Aminoethyl)-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055146
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15470459 250 mg 250 Milligramm
15450459 1 g 1 Gramm
15460459 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15470459
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63653.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3610-42-2 | C10H11BrN2 | 239.116 g/mol
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-O-Benzyl-D-Tyrosin wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3610-42-2
Summenformel C10H11BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 239.116
MDL-Nummer MFCD00130169
InChI-Schlüssel CGHUQJRRADEHTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77158
IUPAC-Name 2-(5-Brom-1H-Indol-3-yl)Ethanamin
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CCN
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
Menge 250 mg
Synonym 5-bromotryptamine, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethanamine, 5-bromo-1h-indole-3-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine,5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 1h-indole-3-ethanamine, 5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl-ethylamine, 5-bromo-tryptamine, 5-br-t, 3-2-aminoethyl-5-bromoindole
Formelmasse 239.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest