Learn More
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416396
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416396 25 g 25 Gramm
11426396 100 g 100 Gramm
11436396 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23159.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3069-29-2 | C8H22N2O2Si | 206.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3069-29-2
Summenformel C8H22N2O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 206.36
MDL-Nummer MFCD00054776
InChI-Schlüssel MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
PubChem CID 76482
IUPAC-Name N'-[3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl]ethan-1,2-diamin
SMILES CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Spezifikation
Siedepunkt 265°C
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2074259
Flammpunkt 90°C (194°F)
Formelmasse 206.36
Reinheit (%) 97%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.449
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 0.968
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.