Learn More
3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-on, TRC
Artikelnummer. 30331578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331578 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331578 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2067905MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 222716-34-9
Summenformel C24H24N2O3S
Menge 5 mg
Synonym SZL P1-41
InChI-Formel InChI=1S/C24H24N2O3S/c1-2-15-12-16-22(28)18(24-25-19-8-4-5-9-20(19)30-24)14-29-23(16)17(21(15)27)13-26-10-6-3-7-11-26/h4-5,8-9,12,14,27H,2-3,6-7,10-11,13H2,1H3
SMILES CCc1cc2C(=O)C(=COc2c(CN3CCCCC3)c1O)c4nc5ccccc5s4
IUPAC-Name 3-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-6-ethyl-7-Hydroxy-8-(Piperidin-1-ylmethyl)chromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 420.52
Formelmasse 420.1508