Learn More
3-[2-(boc-amino)acetamido]benzolboronsäure-Pinacol-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034061
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419285 1 g 1 Gramm
15429285 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419285 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51709.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1257651-17-4
Summenformel C19H29BN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.26
MDL-Nummer MFCD16294500
InChI-Schlüssel IYTPRTWBNLJZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-boc-amino acetamido benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylcarbamoyl-methyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamoyl methyl carbamate, amtb154, 3-2-boc-amino acetamido phenylboronic acid pinacol ester, 3-2-tert-butoxycarbonylamino acetamido phenylboronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylcarbamoyl-methyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylcarbamoyl methyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-oxo-2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anilino ethyl carbamate
PubChem CID 57415693
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[2-oxo-2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin]ethyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)NC1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 376.26
Reinheit (%) 97%