Learn More
3-(2-brom-5-methoxyphenyl)-3-oxopropannitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10565943 1 g 1 Gramm
10575943 10 g 10 Gramm
10717115 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565943 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD05258DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-65-9
Summenformel C10H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 254.083
InChI-Schlüssel NVZISNDFOXXQSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromo-5-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, maybridge1_002847, 3-2-bromo-5-methoxy-phenyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 2804251
IUPAC-Name 3-(2-Brom-5-Methoxyphenyl)-3-Oxopropannitril
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 254.08
Reinheit (%) 97%