Learn More
3-(2-Bromacetyl)benzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | BrCH2C(O)C6H4CN |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 224.06 |
| Reinheit (%) | 95% |