Learn More
3-(2-Bromacetyl)benzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510563
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10722513 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10021984 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10722513
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB07593DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 50916-55-7
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
MDL-Nummer MFCD00833267
InChI-Schlüssel XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile
PubChem CID 2735867
IUPAC-Name 3-(2-Bromoacetyl)benzonitril
SMILES BrCC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel BrCH2C(O)C6H4CN
Menge 1 g
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 95%